Learn More
5,7-dihidroxi-2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Dihydroxy-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-4-one |
| CAS | 137571-73-4 |
| Fórmula molecular | C10H10O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O5/c1-10(2)14-7-4-5(11)3-6(12)8(7)9(13)15-10/h3-4,11-12H,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 210.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0528 |