Learn More
5,7-Dihidro-5-metil-6H-dibenz[b,d]azepin-6-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Dihydro-5-methyl-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one |
| CAS | 209984-30-5 |
| Fórmula molecular | C15H13NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO/c1-16-14-9-5-4-8-13(14)12-7-3-2-6-11(12)10-15(16)17/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)Cc2ccccc2c3ccccc13 |
| Peso molecular (g/mol) | 223.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0997 |