Learn More
5,7-Difluoro-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430438 1 g 1 g
15440438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54002.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84315-25-3 | C9H6F2O | 168.14 g/mol
5,7-Difluoro-1-indanone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5,7-difluoro-1-indanona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Apenas soluble en agua 0,081 g/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84315-25-3
Fórmula molecular C9H6F2O
Peso molecular (g/mol) 168.14
Número MDL MFCD09908161
Clave InChI XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7-difluoro-1-indanone, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5,7-difluoro-2,3-dihydro, 5,7-difluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one,5,7-difluoro-2,3-dihydro, acmc-20a83k, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-indene-1-one
PubChem CID 11789595
Nombre IUPAC 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES FC1=CC(F)=C2C(=O)CCC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5,7-Difluoro-1-indanone
Punto de fusión 81°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water 0.081g/L 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.14
Porcentaje de pureza 97%