Learn More
5,7-dicloroquinolin-8-ol, Mikromol™
Código de producto. 17940726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940726 100 mg 100 miligramos
17924386 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17940726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0312.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5,7-dicloroquinolin-8-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
CAS 773-76-2
Nombres de analitos o componentes 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP), Clioquinol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
Nombre IUPAC 5,7-dicloroquinolia-8-ol
Peso molecular (g/mol) 214.05
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.9748 g/mol