Learn More
5,7-Dicloropirazolo[1,5-a]pirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204328 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15204328 1 g 1 g
15214328 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15204328 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454130010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57489-77-7
Fórmula molecular C6H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 188.02
Clave InChI JMTFWCYVZOFHLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7-dichloropyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 5,7-dichloro, 5,7-dichloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pubchem14638, 5,7-dichloropyrazolo 1,5-a pyri-midine, 5, 7-dichloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 5,7-bis chloranyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine
PubChem CID 11074154
Nombre IUPAC 5,7-dicloropirazolo[1,5-a]pirimidina
SMILES C1=C2N=C(C=C(N2N=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Punto de fusión 75.0°C to 76.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.