Learn More
Sal sódica de ácido 5,7-dicloroquinurénico, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404159 10 mg 10 miligramos
15414159 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61567.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Antagonista potente del sitio de la glicina del receptor NMDA
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido 5,7-dicloroquinurénico es un antagonista potente del sitio de la glicina del receptor NMDA. Actúa como intermedio químico y orgánico.
Solubilidad
Soluble en DMSO. Insoluble en agua.
Notas
Puede almacenarse a 4 °C. Para el almacenamiento a largo plazo, dividir en alícuotas y almacenar a 4 °C. No congelar. Para obtener la máxima recuperación del producto, centrifugue el vial original antes de retirar el tapón. Se pueden realizar más diluciones en el tampón del ensayo. Proteja el producto de la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184986-70-6
Fórmula molecular C10H4Cl2NNaO3
Peso molecular (g/mol) 280.036
Número MDL MFCD00674925
Clave InChI VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5,7-dichlorokynurenic acid sodium salt, sodium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, potassium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid sodium salt
PubChem CID 44134672
Nombre IUPAC sodio; 5,7-dicloro-4-oxo-1H-quinolina-2-carboxilato
SMILES C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Color Amarillo
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO; Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.04
Forma física Sólido