Learn More
5,7-Dicloroimidazo[1,2-a]pirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Dichloroimidazo[1,2-a]pyrimidine |
| CAS | 57473-32-2 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl2 N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-5(8)11-2-1-9-6(11)10-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)n2ccnc2n1 |
| Nombre IUPAC | 5,7-dicloroimidazo[1,2-a]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.9704 |