Learn More
5,7-dicloro-8-quinolinol glucuronuro, TRC
Código de producto. 30240959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240959 25 mg 25 miligramos
30240921 2.5 mg 2.50 miligramo
30240799 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43630025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40951-47-1
Fórmula molecular C15 H13 Cl2 N O7
Peso molecular (g/mol) 390.172
Sinónimo 5,7-Dichloro-8-Quinolinyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5,7-dicloroquinolina-8-il)oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2c(Cl)cc(Cl)c3cccnc23)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dichloro-8-Quinolinol Glucuronide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13Cl2NO7/c16-6-4-7(17)12(8-5(6)2-1-3-18-8)24-15-11(21)9(19)10(20)13(25-15)14(22)23/h1-4,9-11,13,15,19-21H,(H,22,23)/t9-,10-,11+,13-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.007