Learn More
Alfa Aesar™ 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, 99%
Código de producto. 11460268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460268 100 g 100 g
11450268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460268 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B23809.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 773-76-2
Fórmula molecular C9H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 214.045
Número MDL MFCD00006786
Clave InChI WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
PubChem CID 2722
ChEBI CHEBI:59477
Nombre IUPAC 5,7-dicloroquinolia-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 100 g
Beilstein 153606
Índice Merck 14,2175
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.05
Porcentaje de pureza 99%