Learn More
5,7-Dicloro-8-hidroxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10132380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10132380 5 g Frasco de vidrio 5 g
10616302 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10132380
Marca: Thermo Scientific Acros 113430050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773-76-2
Fórmula molecular C9H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 214.05
Número MDL MFCD00006786
Clave InChI WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
PubChem CID 2722
ChEBI CHEBI:59477
Nombre IUPAC 5,7-dicloroquinolia-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178°C to 183°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 95
Índice Merck 15, 2181
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in water at ph 1 or >9;,slightly soluble in ethanol,acetone,chloroform,,and dmso;,soluble in alkali,benzene,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo esponjoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.