Learn More
5,7-dicloro-8-hidroxi-2-metilquinolina, TRC
Código de producto. 30136790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136790 1 g 1 g
17953955 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4368231G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-80-0
Fórmula molecular C10 H7 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 228.07
Sinónimo 5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-2-styrylquinoline, 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, Acnosan, Afungil, Chloquinan, Chlorchinaldin, Chlorchinaldol, Chlorguinaldon, Chlorquinaldol, Florabina, Gyno-Sterosan, Gynotherax, Hydroxydichloroquinaldinol, Intensol, Quesil, Saprosan, Siogen, Siogenal, Siogene, Siogeno, Siogenon, Siosept, Siosteran, Sterosan, Steroxin, Sterozan, Vagisteran
Nombre IUPAC 5,7-dicloro-2-metilquinolina-8-ol
SMILES Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorquinaldol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.9905