Learn More
5,7-Dicloro-4-hidroxiquinolina, TRC
Código de producto. 30383739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383739 250 mg
30377917 50 mg
30376214 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD437240250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171850-29-6
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 214.05
Sinónimo 5,7-Dichloro-4-quinolinol, 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline
Nombre IUPAC 5,7-dicloroquinolina-4-ol
SMILES Oc1ccnc2cc(Cl)cc(Cl)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-5-3-6(11)9-7(4-5)12-2-1-8(9)13/h1-4H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.9748