Learn More
5,7-Dicloro-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450448 5 g 5 g
15440448 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54007.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 448193-94-0 | C9H6Cl2O | 201.05 g/mol
5,7-Dichloro-1-indanone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5,7-dicloro-1-indanona se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448193-94-0
Fórmula molecular C9H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 201.05
Número MDL MFCD09908160
Clave InChI TWNXYJNWNZZECV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,7-dichloro-1-indanone, 1h-inden-1-one, 5,7-dichloro-2,3-dihydro, 5,7-dichloroindan-1-one, acmc-1asf2
PubChem CID 22292346
SMILES ClC1=CC(Cl)=C2C(=O)CCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dichloro-1-indanone
Punto de fusión 98°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 5,7-dicloro-2,3-dihidroinden-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.05
Porcentaje de pureza 97%