Learn More
5,7-Dicloro-1,6-naftiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926711 1 g Frasco de vidrio 1 g
11358431 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 337958-60-8 | C8H4Cl2N2 | 199.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 337958-60-8
Fórmula molecular C8H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 199.04
Clave InChI HNRPBMNTCYRAJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pubchem14653, 5,7-dichloro-1,6-napthyridine, 1,6-naphthyridine,5,7-dichloro, 1,6-naphthyridine, 5,7-dichloro, 5,7-bis chloranyl-1,6-naphthyridine
PubChem CID 12204233
Nombre IUPAC 5,7-dicloro-1,6-naftiridina
SMILES C1=CC2=C(N=C(C=C2N=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 7-Dichloro-1, 6-naphthyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138°C to 140°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino