Learn More
5,7-dibromoquinolin-8-ol, TRC
Código de producto. 30369441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369441 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30369441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD426143500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Fórmula molecular C9 H5 Br2 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
Nombre IUPAC 5,7-dibromoquinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 302.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.8738