Learn More
5,7-dibromoquinolin-8-ol, TRC
Código de producto. 30377463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377463 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30377463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD426143100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Fórmula molecular C9 H5 Br2 N O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
Nombre IUPAC 5,7-dibromoquinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 302.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.8738
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.