Learn More
5,7-Dibromo-8-hidroxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422447 50 g 50 g
11432447 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14284.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 521-74-4 | C9H5Br2NO | 302.953 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-74-4
Fórmula molecular C9H5Br2NO
Peso molecular (g/mol) 302.953
Número MDL MFCD00006785
Clave InChI ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo broxyquinoline, 5,7-dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-dibromo-8-quinolinol, broxyquinolin, dibromoxin, dibromoxine, dibromoxyquinoline, broxiquinoline, dibromoquin, broxykinolin
PubChem CID 2453
Nombre IUPAC 5,7-dibromoquinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Br)Br)O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Punto de fusión 198°C to 203°C
Cantidad 50 g
Beilstein 153624
Índice Merck 14,1453
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.96
Porcentaje de pureza 98%