Learn More
5,7-Dibromo-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490438 1 g 1 g
15400448 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54005.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 923977-18-8 | C9H6Br2O | 289.954 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923977-18-8
Fórmula molecular C9H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 289.954
Número MDL MFCD11707100
Clave InChI WLRPGDOWFWBUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7-dibromo-1-indanone, 5,7-dibromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,7-dibromoindanone, 5,7-dibromoindan-1-one, 5,7-bis bromanyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 16038257
Nombre IUPAC 5,7-dibromo-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=C(C=C(C=C21)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dibromo-1-indanone
Punto de fusión 148°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.95
Porcentaje de pureza 97%