Learn More
5,7-Diazaspiro[3,4]octano-6,8-dione, TRC
Código de producto. 30180408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180408 5 mg 5 miligramos
30180280 10 mg 10 miligramos
30180343 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6798085MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89691-88-3
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.13
SMILES O=C1NC(=O)C2(CCC2)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Diazaspiro[3.4]octane-6,8-dione
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c9-4-6(2-1-3-6)8-5(10)7-4/h1-3H2,(H2,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0586