Learn More
5-[(7-cloro-4-quinolinil)amino]-2-hidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 172476-18-5 |
| Fórmula molecular | C16 H11 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11ClN2O2/c17-11-1-3-13-14(5-6-18-15(13)8-11)19-12-2-4-16(21)10(7-12)9-20/h1-9,21H,(H,18,19) |
| SMILES | Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | 5-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 298.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0509 |