Learn More
5,7-bis-(benciloxi)-2-(4-(benciloxi)fenil)-4H-cromen-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Bis-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-4H-chromen-4-one |
| CAS | 96333-59-4 |
| Fórmula molecular | C36 H28 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H28O5/c37-32-22-33(29-16-18-30(19-17-29)38-23-26-10-4-1-5-11-26)41-35-21-31(39-24-27-12-6-2-7-13-27)20-34(36(32)35)40-25-28-14-8-3-9-15-28/h1-22H,23-25H2 |
| SMILES | O=C1C=C(Oc2cc(OCc3ccccc3)cc(OCc4ccccc4)c12)c5ccc(OCc6ccccc6)cc5 |
| Nombre IUPAC | 5,7-bis(fenilmetoxi)-2-(4-fenilmetoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 540.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.1937 |