Learn More
5,7-bis-(benciloxi)-2-(4-(benciloxi)fenil)-3-hidroxi-4H-cromen-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7-Bis-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-hydroxy-4H-chr |
| CAS | 23405-70-1 |
| Fórmula molecular | C36 H28 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H28O6/c37-34-33-31(41-24-27-14-8-3-9-15-27)20-30(40-23-26-12-6-2-7-13-26)21-32(33)42-36(35(34)38)28-16-18-29(19-17-28)39-22-25-10-4-1-5-11-25/h1-21,38H,22-24H2 |
| SMILES | OC1=C(Oc2cc(OCc3ccccc3)cc(OCc4ccccc4)c2C1=O)c5ccc(OCc6ccccc6)cc5 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-5,7-bis(fenilmetoxi)-2-(4-fenilmetoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 556.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.1886 |