Learn More
5,7,3',4'-tetra-O-bencilcatequina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,7,3',4'-Tetra-O-benzylcatechin |
| CAS | 20728-73-8 |
| Fórmula molecular | C43H38O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2R,3S)-2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-3,4-dihydro-5,7-bis(phenylmethoxy)-2H-1-benzopyran-3-ol, (+)-3',4',5,7-Tetrakis(benzyloxy)-3-flavanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H38O6/c44-38-26-37-40(47-29-33-17-9-3-10-18-33)24-36(45-27-31-13-5-1-6-14-31)25-41(37)49-43(38)35-21-22-39(46-28-32-15-7-2-8-16-32)42(23-35)48-30-34-19-11-4-12-20-34/h1-25,38,43-44H,26-30H2/t38-,43+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1Cc2c(OCc3ccccc3)cc(OCc4ccccc4)cc2O[C@@H]1c5ccc(OCc6ccccc6)c(OCc7ccccc7)c5 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-2-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-5,7-bis(fenilmetoxi)-3,4-dihidro-2H-cromen-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 650.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 650.2668 |