Learn More
5,7,12,14-Pentacenotetrona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430937 1 g 1 g
11440937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23321.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 23912-79-0 | C22H10O4 | 338.318 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23912-79-0
Fórmula molecular C22H10O4
Peso molecular (g/mol) 338.318
Número MDL MFCD00075209
Clave InChI YZOGOBWHTVNKGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,7,12,14-pentacenetetrone, 2.3-phthalylanthrachinon, pentacene-5,7,12,14-tetraone, 5,7,12,14-tetraoxo-5,7,12,14-tetrahydropentacene, 5,7,12,14-tetrahydropentacene-5,7,12,14-tetrone
PubChem CID 4733
Nombre IUPAC pentaceno-5,7,12,14-tetrona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC4=C(C=C3C2=O)C(=O)C5=CC=CC=C5C4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7,12,14-Pentacenetetrone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.32
Porcentaje de pureza ≥95%