Learn More
5,6-trans-Vitamina D3, ~90%, TRC
Código de producto. 18011220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18011220 25 mg 25 miligramos
18003810 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18011220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV67606525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22350-41-0
Fórmula molecular C27 H44 O
Peso molecular (g/mol) 384.64
Sinónimo (1S,3E)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylenecyclohexanol, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5E,7E)- (9CI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3β-ol, (E,E)- (8CI), 5,6-trans-Cholecalciferol, 5,6-trans-Vitamin D3, trans-Vitamin D3, Cholecalciferol impurity A, Trans-cholecalciferol
Nombre IUPAC (1S,3E)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilideneciclohexan-1-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-trans-Vitamin D3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.3392