Learn More
5(6)-isotiocianato de tetrametilrodamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15494659 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15494659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62258.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo para el etiquetado fluorescente de proteínas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5(6)-TRITC se utiliza ampliamente en la preparación de bioconjugados de proteínas y ácidos nucleicos. Es adecuado para el etiquetado de proteínas, péptidos y nucleótidos. Sirve como aceptor de FRET. Se recomienda como una molécula donante en estas FRET-bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate
CAS 95197-95-8
Color De morado a rojo
Fórmula molecular C25H21N3O3S
Número MDL MFCD00063517
Cantidad 10 mg
Sensibilidad Light, Air and Moisture Sensitive
Sinónimo TRITC; MRITC
Información de solubilidad Soluble in DMSO or methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.52
Forma física Polvo