Learn More
MedChemExpress 5(6)-TAMRA SE
Código de producto. 16498896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498896 100 mg 100 miligramos
16458758 10 mg 10 miligramos
16424677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498896 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0723
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 5(6)-TAMRA SE is the amine-reactive, mixed isomer form of TAMRA, which is a dye for oligonucleotide labeling and automated DNA sequencing applications.
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 527.53 g/mol
Solubilidad DMSO : 10 mg/mL (18.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 246256-50-8
Sinónimo 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester