Learn More
MedChemExpress 5(6)-ROX
Código de producto. 16471158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16471158 5 mg 5 miligramos
16474657 50 mg 50 miligramos
16438748 10 mg 10 miligramos
16428886 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16471158
Marca: MedChemExpress HYD0043
MedChemExpress 5(6)-ROX is a nucleic acid fluorescent label which can be used as a reference dye for real-time polymerase chain reaction.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.53 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 534.6 g/mol
CAS 198978-94-8
Sinónimo 5(6)-Carboxy-X-rhodamine