Learn More
5,6-O-Isopropilideno-L-gulono-1,4-lactona, TRC
Código de producto. 30401199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401199 5 g
30389489 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8684005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94697-68-4
Fórmula molecular C9 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 218.2
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-5-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dixolano-4-Ilo]-3,4-dihidroxioxiolán-2-uno
SMILES CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.079