Learn More
Acetato de 5,6-monoepoxiretinilo, TRC
Código de producto. 30480717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30480717 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30480717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52467010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Monoepoxyretinyl Acetate
CAS 801-72-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22H32O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5,6-Epoxy-5,6-dihydroretinol Acetate, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane Retinol Deriv.
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O3/c1-17(9-7-10-18(2)12-16-24-19(3)23)11-15-22-20(4,5)13-8-14-21(22,6)25-22/h7,9-12,15H,8,13-14,16H2,1-6H3/b10-7+,15-11+,17-9+,18-12+
SMILES CC(OC/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C12C(O1)(CCCC2(C)C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 344.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2351
Porcentaje de pureza >95