Learn More
5,6-Metilenodioxi-2-fenilindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379699 5 g 5 g
11369699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21065.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64943-90-4 | C15H11NO2 | 237.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64943-90-4
Fórmula molecular C15H11NO2
Peso molecular (g/mol) 237.258
Número MDL MFCD00798602
Clave InChI OURPDRQDIRKULF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-methylenedioxy-2-phenylindole, 6-phenyl-5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, 6-phenyl-2h,5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, acmc-20am77, 6-phenyl-5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole, 5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole,6-phenyl, 6-phenyl-2h-1,3-dioxolano 4,5-f indole
PubChem CID 4067102
Nombre IUPAC 6-Fenil-5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C3C(=C2)C=C(N3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.26
Porcentaje de pureza 97%