Learn More
5,6-Metilendioxi-2-aminoindano, TRC
Código de producto. 30479824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479824 500 mg 500 miligramos
30472280 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM303990500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132741-81-2
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-ciclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amina
SMILES NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079