Learn More
5,6-metilendioxi-2-aminoindano (MDAI), LoGiCal
Código de producto. 30463981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463981 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463981 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1275.05
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
CAS 132741-81-2
Nombres de analitos o componentes 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Tipo de solución Neat
SMILES NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-ciclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 177.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079 g/mol