Learn More
5-(6-metoxi-2-naftalenil)-3-metil-2-ciclohexen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone |
| CAS | 343272-51-5 |
| Fórmula molecular | C18 H18 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone, Nabumetone Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,8-9,11,16H,7,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(=CC(=O)C3)C |
| Nombre IUPAC | 5-(6-metoxinaftaleno-2-il)-3-metilciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1307 |