Learn More
MedChemExpress 5(6)-FITC
Código de producto. 16481796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481796 500 mg 500 miligramos
16407006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481796 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15941
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress 5(6)-FITC (Fluorescein 5(6)-isothiocyanate) is an amine-reactive derivative of fluorescein dye that has wide-ranging applications as a label for antibodies and other probes, FC and IF-based assays such as WB and ELISA.
Especificaciones
Cantidad 500 mg
Peso molecular 389.38 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 156 mg/mL (400.64 mM)
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 27072-45-3
Sinónimo Fluorescein 5(6)-isothiocyanate ∣ Fluorescein isothiocyanate 5- and 6- isomers