Learn More
MedChemExpress 5(6)-FITC
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular | 389.38 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 156 mg/mL (400.64 mM) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 27072-45-3 |
| Sinónimo | Fluorescein 5(6)-isothiocyanate ∣ Fluorescein isothiocyanate 5- and 6- isomers |