Learn More
Ácido 5,6-epoxi-13-cis retinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Epoxy-13-cis Retinoic Acid |
| CAS | 81444-57-7 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2Z,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-[(1RS,6SR)-2,2,6-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-1-yl]nona-2,4,6,8-tetraenoic Acid, 13-cis-5,6-Dihydro-5,6-epoxyretinoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O3/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20-18(3,4)11-7-12-19(20,5)23-20/h6,8-10,13-14H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8+,16-14-/t19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | C\C(=C\C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C=C\[C@]12O[C@@]1(C)CCCC2(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-[(1S,6R)-1,5,5-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-6-il]nona-2,4,6,8-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 316.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2038 |