Learn More
5,6-Difenil-3-(2-piridil)-1,2 4-triazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440458 25 g 25 g
11420458 1 g 1 g
11430458 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24601.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1046-56-6 | C20H14N4 | 310.36 g/mol
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine is widely utilized as a reagent for the determination of sub microgram levels of iron in serum. It is also used for the simultaneous determination of iron and copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5,6-difenil-3-(2-piridil)-1,2 4-triazina se utiliza ampliamente como reactivo para la determinación de los niveles submicrogramo de hierro sérico. También se utiliza para la determinación simultánea del hierro y el cobre.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1046-56-6
Fórmula molecular C20H14N4
Peso molecular (g/mol) 310.36
Número MDL MFCD00006462
Clave InChI OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine, 1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl, 5,6-diphenyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazine, as-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine, maybridge1_007490, bio7c7, acmc-1boy4, cbmicro_025706
PubChem CID 70588
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine
Punto de fusión 189°C to 192°C
Cantidad 25 g
Beilstein 542151
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 5,6-difenil-3-piridín-2-il-1,2,4-triazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.36
Porcentaje de pureza 99%