Learn More
Hidrato de sal monosódica del ácido 5,6-difenil-3-(2-piridil)-1,2,4-triazina-4,4″-disulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421057 1 g 1 g
11431057 5 g 5 g
11441057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24066.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1266615-85-3 | C20H15N4NaO7S2 | 510.471 g/mol
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate is used in the accurate determination of sub microgram levels of serum iron. (i.e.. reagent for the spectrophotometric determination of Fe).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal monosódica del ácido 5,6-difenil-3-(2-piridil)-1,2,4-triazina-4,4″-disulfónico se utiliza en la determinación exacta de los niveles submicrogramo de hierro sérico. (es decir, reactivo para la determinación espectrofotométrica de Fe).
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-85-3
Fórmula molecular C20H15N4NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 510.471
Número MDL MFCD00150794
Clave InChI MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ferrozine mono-sodium salt hydrate, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate, sodium 4-3-pyridin-2-yl-6-4-sulfophenyl-1,2,4-triazin-5-yl benzenesulfonate hydrate
PubChem CID 71311205
Nombre IUPAC sodio;4-[3-piridín-2-il-6-(4-sulfofenil)-1,2,4-triazín-5-il]bencenosulfonato;hidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=C(N=N2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)O)C4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Cantidad 1 g
Beilstein 5222087
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.47 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%