Learn More
5,6-Difenilo-3-(2-piridilo)-1,2,4-triazina-4,4'-ácido disulfónico hidrato de sal de disodio, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312896 1 g 1 g
11322896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10607.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la determinación de hierro sérico.Reactivo para la determinación espectrofotométrica simultánea de hierro y cobre.La PDT es el precursor no sulfonado de Ferrozine (FZ), un reactivo de uso común para Fe(II).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1264198-47-1
Fórmula molecular C20H12N4Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 514.44
Número MDL MFCD00717621
Clave InChI DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrozin, ferrozine, ferrozine disodium salt, unii-29j2ciw9pk, 29j2ciw9pk, 3-2-pyridyl-5,6-di 4-phenylsulfonic acid-1,2,4-triazine, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridyl-triazine-5,6-diyl dibenzenesulfonic acid disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid,disodium salt, benzenesulfonic acid, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-, disodium salt
PubChem CID 34127
Nombre IUPAC disodio 4-[3-(piridin-2-il)-5-(4-sulfonatofenil)-1,2,4-triazina-6-il]benceno-1-sulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Cantidad 1 g
Beilstein 5222087
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.46 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%