Learn More
5,6-Difenil-1,2,4-triazin-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10521123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521123 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10595655 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10334442 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10521123 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01743DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4511-99-3
Fórmula molecular C15H12N4
Peso molecular (g/mol) 248.289
Número MDL MFCD00047461
Clave InChI NZRHOWNFGASHMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78268
Nombre IUPAC 5,6-difenil-1,2,4-triazin-3-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=NC(=N2)N)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine, as-triazine, 3-amino-3,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 3-amino-5,6-diphenyl-as-triazine, as-triazine, 3-amino-5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine,5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3 2h-imine, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-3-ylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.29
Porcentaje de pureza 97%