Learn More
5,6-Dimetiltiouracilo, TRC
Código de producto. 30009768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009768 100 mg 100 miligramos
30006105 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480245100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28456-54-4
Fórmula molecular C6 H8 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 156.21
Sinónimo Uracil, 5,6-dimethyl-2-thio- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 5,6-Dimethyl-2-thiouracil, 5,6-Dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 5,6-Dimethylthiouracil, NSC 60687, 5,6-Dimethyl-2-thiouracil, DMTU
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-2-sulfanilideno-1H-pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(C)C(=O)NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethyl-2-thiouracil
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2OS/c1-3-4(2)7-6(10)8-5(3)9/h1-2H3,(H2,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0357