Learn More
5,6-Dimetiltieno[2,3-d]pirimidina-4(3H)-tiona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438485 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15438485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33464.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
CAS 307512-33-0
Punto de fusión 238°C to 244°C
Fórmula molecular C8H8N2S2
Número MDL MFCD01917848
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethyl-3h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylthiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-ylhydrosulfide, 5,6-dimethyl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, hydrosulfide, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-yl
Clave InChI BPXRXYWYEMPYQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC2=C1C(=S)NC=N2)C
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-3H-tieno[2,3-d]pirimidina-4-tiona
Peso molecular (g/mol) 196.286
PubChem CID 727654
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione