Learn More
5,6-Dimetilbenzotriazol Hidrato, TRC
Código de producto. 17901725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901725 5 g 5 g
17972165 1 g 1 g
17920595 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17901725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4622755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1354973-50-4
Fórmula molecular C8 H9 N3 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 165.19
Sinónimo 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate, 5,6-Dimethyl-1,2,3-benzotriazole Hydrate, 5,6-Dimethylbenzotriazole Hydrate, NSC 62005 Hydrate
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-1H-benzotriazol; hidratar
SMILES O.Cc1cc2nn[nH]c2cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3.H2O/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)10-11-9-7;/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0902