Learn More
5,6-Dimetilbencimidazol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10540741 25 g Frasco de vidrio 25 g
10306750 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10540741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115980250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 582-60-5 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-60-5
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00005603
Clave InChI LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dimethylbenzimidazole, dimedazol, dimedazole, dimesol, dimezol, 5,6-dimethyl-1h-benzo d imidazole, dimethylbenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5,6-dimethyl, benzimidazole, 5,6-dimethyl, 5.6-dimethylbenzimidazole
PubChem CID 675
ChEBI CHEBI:15890
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-1H-1,3-benzodiazol
SMILES CC1=C(C)C=C2N=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 6-Dimethylbenzimidazole
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203°C to 206°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 3258
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted acids,soluble in chloroform,ether and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo