Learn More
5,6-Dimetil-3-(2-piridil)-1,2,4-triazina, 96 %
Código de producto. 15459169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459169 250 mg 250 miligramos
15449169 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20435.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30091-54-4
Fórmula molecular C10H10N4
Peso molecular (g/mol) 186.218
Número MDL MFCD09909574
Clave InChI NAFPPMVYCAHBAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-triazine, 5,6-dimethyl-3-2-pyridinyl, 5,6-dimethyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazine, 3-2-pyridyl-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine
PubChem CID 12720254
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-3-piridin-2-il-1,2,4-triazina
SMILES CC1=C(N=NC(=N1)C2=CC=CC=N2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.22
Porcentaje de pureza 96%