Learn More
5,6-Dimetil-2-bencimidazolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448406 5 g 5 g
11438406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15421.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2033-30-9 | C9H10N2O | 162.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2033-30-9
Fórmula molecular C9H10N2O
Peso molecular (g/mol) 162.192
Número MDL MFCD00051725
Clave InChI ORWJLFLEIZBRBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dimethyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 5,6-dimethyl-2-benzimidazolinone, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl-2h-benzimidazol-2-one, 5,6-dimethylbenzimidazolin-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 2h-benzimidazol-2-one,1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 5,6-dimethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-1,3-benzodiazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, acmc-1cmtt
PubChem CID 74853
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-1,3-dihidrobencimidazol-2-ona
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 139589
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%