Learn More
Monohidrato de 5,6-Dimetil-1H-benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486976 25 g 25 g
11476976 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25304.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1354973-50-4 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1354973-50-4
Fórmula molecular C8H9N3
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00149344
Clave InChI MVPKIPGHRNIOPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate
PubChem CID 16219214
SMILES CC1=C(C)C=C2N=NNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate
Punto de fusión 153°C to 157°C
Cantidad 25 g
Beilstein 122933
Nombre IUPAC 5,6-dimethyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.20 (147.18 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%