Learn More
Hidrato de 5,6-dimetil-1H-benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366840 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10020850 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116050050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4184-79-6 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4184-79-6
Fórmula molecular C8H9N3
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00149344
Clave InChI MVPKIPGHRNIOPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate
PubChem CID 16219214
Nombre IUPAC 5,6-dimethyl-1H-1,2,3-benzotriazole
SMILES CC1=C(C)C=C2N=NNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153.0°C to 156.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino