Learn More
5,6-dimetil-1,2,3-benzotriazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole |
| CAS | 4184-79-6 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzotriazole, 5,6-dimethyl- (6CI,7CI), 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole, 5,6-Dimethyl-1,2,3-benzotriazole, 5,6-Dimethylbenzotriazole, NSC 62005 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)10-11-9-7/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11) |
| SMILES | Cc1cc2nn[nH]c2cc1C |
| Nombre IUPAC | 5,6-dimetil-1H-benzotriazol |
| Peso molecular (g/mol) | 147.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0796 |